Ethyl 3-chloro-1H-indazole-5-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR48091-1G OR48091-250MG
APOSOR48091-1GEA 27.7 EUR
APOSOR48091-1G APOSOR48091-250MG
Ethyl 3-chloro-1H-indazole-5-carboxylate
Ethyl 3-chloro-1H-indazole-5-carboxylate
Formula: C₁₀H₉ClN₂O₂
MW: 224,644 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31699065
Núm. CAS: 2121562-48-7