3-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-7-carbohydrazide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR48092-1G OR48092-250MG
APOSOR48092-1GEA 46.4 EUR
APOSOR48092-1G APOSOR48092-250MG
3-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-7-carbohydrazide
3-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-7-carbohydrazide
Formula: C₈H₇ClN₄O
MW: 210,62 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD32111678
Núm. CAS: 2391987-06-5