3-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR48093-1G OR48093-250MG
APOSOR48093-1GEA 77 EUR
APOSOR48093-1G APOSOR48093-250MG
3-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylic acid
3-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylic acid
Formula: C₈H₅ClN₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD21728893
Núm. CAS: 1503889-91-5