3,5-Dichloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR48094-250MG
APOSOR48094-250MGEA 169 EUR
APOSOR48094-250MG
3,5-Dichloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
3,5-Dichloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Formula: C₈H₄Cl₂N₂O₂
MW: 231,036 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11846271
Núm. CAS: 1227954-34-8