3-Cyclopropyl-2-thiophenesulphonyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR48096-1G OR48096-250MG
APOSOR48096-1GEA 522 EUR
APOSOR48096-1G APOSOR48096-250MG
3-Cyclopropyl-2-thiophenesulphonyl chloride
3-Cyclopropyl-2-thiophenesulphonyl chloride
Formula: C₇H₇ClO₂S₂
MW: 222,712 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31616404
Núm. CAS: 2172096-17-0
UN: 3261
ADR: 8,III