5-Cyclopropyl-2-thiophenesulphonyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR48097-1G OR48097-250MG
APOSOR48097-1GEA 116 EUR
APOSOR48097-1G APOSOR48097-250MG
5-Cyclopropyl-2-thiophenesulphonyl chloride
5-Cyclopropyl-2-thiophenesulphonyl chloride
Formula: C₇H₇ClO₂S₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31665813
Núm. CAS: 2141875-46-7
UN: 1759
ADR: 8,III