3-Iodo-2-methylbenzaldehyde 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR48103-1G OR48103-250MG OR48103-5G
APOSOR48103-1GEA 364 EUR
APOSOR48103-1G APOSOR48103-250MG APOSOR48103-5G
3-Iodo-2-methylbenzaldehyde 96%
3-Iodo-2-methylbenzaldehyde
Formula: C₈H₇IO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18397774
Núm. CAS: 848444-83-7