4-(5-Bromo-1-benzofuran-2-yl)pyrimidin-2-amine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR48104-1G OR48104-250MG
APOSOR48104-1GEA 208 EUR
APOSOR48104-1G APOSOR48104-250MG
4-(5-Bromo-1-benzofuran-2-yl)pyrimidin-2-amine
4-(5-Bromo-1-benzofuran-2-yl)pyrimidin-2-amine
Formula: C₁₂H₈BrN₃O
MW: 290,115 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07381956
Núm. CAS: 1275259-26-1