5-Amino-4-bromo-2-chlorophenol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR48111-1G OR48111-250MG
APOSOR48111-1GEA 574 EUR
APOSOR48111-1G APOSOR48111-250MG
5-Amino-4-bromo-2-chlorophenol 95%
5-Amino-4-bromo-2-chlorophenol
Formula: C₆H₅BrClNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD27942409
Núm. CAS: 1232505-77-9