N-(4-Chlorophenyl)-1,2-phenylenediamine 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR48122-25G OR48122-5G OR48122-100G
APOSOR48122-25GEA 58 EUR
APOSOR48122-25G APOSOR48122-5G APOSOR48122-100G
N-(4-Chlorophenyl)-1,2-phenylenediamine 99%
N-(4-Chlorophenyl)-1,2-phenylenediamine
Formula: C₁₂H₁₁ClN₂
Pto. de fusión: 117…119 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007686
Núm. CAS: 68817-71-0