(S)-5-(Aminomethyl)pyrrolidin-2-one 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR48125-1G OR48125-250MG
APOSOR48125-1GEA 545 EUR
APOSOR48125-1G APOSOR48125-250MG
(S)-5-(Aminomethyl)pyrrolidin-2-one 95%
(S)-5-(Aminomethyl)pyrrolidin-2-one
Formula: C₅H₁₀N₂O
MW: 114,146 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06739064
Núm. CAS: 145414-31-9