Methyl 2,4-dihydroxy-6-pentylbenzoate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR48127-25G
APOSOR48127-25GEA 98.6 EUR
APOSOR48127-25G
Methyl 2,4-dihydroxy-6-pentylbenzoate 95%
Methyl 2,4-dihydroxy-6-pentylbenzoate
Formula: C₁₃H₁₈O₄
MW: 238,28 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06737776
Núm. CAS: 58016-28-7