(1R,4S)-1-Methyl-4-prop-1-en-2-ylcyclohex-2-en-1-ol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (1R,4S)-1-Methyl-4-(prop-1-en-2-yl)cyclohex-2-enol
OR48128-25G OR48128-5G
APOSOR48128-25GEA 426 EUR
APOSOR48128-25G APOSOR48128-5G
(1R,4S)-1-Methyl-4-prop-1-en-2-ylcyclohex-2-en-1-ol 95%
(1R,4S)-1-Methyl-4-prop-1-en-2-ylcyclohex-2-en-1-ol
Formula: C₁₀H₁₆O
MW: 152,233 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD27665414
Núm. CAS: 82769-01-5