N,N'-(Benzene-1,4-diyl)dibenzenesulphonamide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: N1,N4-Bis(phenylsulphonyl)benzene-1,4-diamine, N,N'-(1,4-Phenylene)dibenzenesulphonamide
OR48246-1G OR48246-250MG OR48246-50MG
APOSOR48246-1GEA 418 EUR
APOSOR48246-1G APOSOR48246-250MG APOSOR48246-50MG
N,N'-(Benzene-1,4-diyl)dibenzenesulphonamide
N,N'-(Benzene-1,4-diyl)dibenzenesulphonamide
Formula: C₁₈H₁₆N₂O₄S₂
MW: 388,461 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00183146
Núm. CAS: 16504-19-1