4-Bromo-3-iodonitrobenzene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Bromo-2-iodo-4-nitrobenzene
OR48259-1G OR48259-5G OR48259-25G
APOSOR48259-1GEA 62.5 EUR
APOSOR48259-1G APOSOR48259-5G APOSOR48259-25G
4-Bromo-3-iodonitrobenzene
4-Bromo-3-iodonitrobenzene
Formula: C₆H₃BrINO₂
MW: 327.902 g/mol
Pto. de fusión: 94…99 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD17012734
Núm. CAS: 63037-63-8