(2R)-2-(4-Hydroxyphenyl)propanoic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (R)-(4-Hydroxyphenyl)(methyl)acetic acid, (2R)-2-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid, 4-[(1R)-1-Carboxyethyl]phenol
OR48264-1G OR48264-250MG OR48264-5G
APOSOR48264-1GEA 406 EUR
APOSOR48264-1G APOSOR48264-250MG APOSOR48264-5G
(2R)-2-(4-Hydroxyphenyl)propanoic acid 98%
(2R)-2-(4-Hydroxyphenyl)propanoic acid
Formula: C₉H₁₀O₃
MW: 166.174 g/mol
Pto. de fusión: 156…158 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD21606316
Núm. CAS: 59092-88-5