4-[(1R)-1-Aminoethyl]phenol
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (R)-4-Hydroxy-α-methylbenzylamine, (1R)-1-(4-Hydroxyphenyl)ethylamine
OR48265-1G OR48265-250MG
APOSOR48265-1GEA 677 EUR
APOSOR48265-1G APOSOR48265-250MG
4-[(1R)-1-Aminoethyl]phenol
4-[(1R)-1-Aminoethyl]phenol
Formula: C₈H₁₁NO
MW: 137,179 g/mol
Pto. de fusión: 121 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03844647
Núm. CAS: 134855-88-2