4-Bromo-2-chloro-5-nitrophenol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR48270-1G OR48270-250MG OR48270-5G
APOSOR48270-1GEA 574 EUR
APOSOR48270-1G APOSOR48270-250MG APOSOR48270-5G
4-Bromo-2-chloro-5-nitrophenol 95%
4-Bromo-2-chloro-5-nitrophenol
Formula: C₆H₃BrClNO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31700576
Núm. CAS: 2091684-77-2