8-Mercaptoquinoline-5-sulphonic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR4843-10G OR4843-1G OR4843-5G
APOSOR4843-10GEA 1420 EUR
APOSOR4843-10G APOSOR4843-1G APOSOR4843-5G
8-Mercaptoquinoline-5-sulphonic acid
8-Mercaptoquinoline-5-sulphonic acid
Formula: C₉H₇NO₃S₂
Pto. de fusión: 280…282 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00631699
Núm. CAS: 5825-36-5