2-(4-Hydroxybenzoyl)benzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR4859-5G OR4859-25G OR4859-100G
APOSOR4859-5GEA 21.9 EUR
APOSOR4859-5G APOSOR4859-25G APOSOR4859-100G
2-(4-Hydroxybenzoyl)benzoic acid
2-(4-Hydroxybenzoyl)benzoic acid
Formula: C₁₄H₁₀O₄
MW: 242,227 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016507
Núm. CAS: 85-57-4
EINECS: 201-616-4