3-(2-Acetamidoethyl)-1H-indol-5-yl acetate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR4891-500MG OR4891-100MG
APOSOR4891-500MGEA 0 EUR
APOSOR4891-500MG APOSOR4891-100MG
3-(2-Acetamidoethyl)-1H-indol-5-yl acetate
3-(2-Acetamidoethyl)-1H-indol-5-yl acetate
Formula: C₁₄H₁₆N₂O₃
Pto. de fusión: 121 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00209948
Núm. CAS: 28026-16-6