2-Bromo-4-hydroxy-5-methoxyphenylacetic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR4895-100MG OR4895-500MG
APOSOR4895-100MGEA 209 EUR
APOSOR4895-100MG APOSOR4895-500MG
2-Bromo-4-hydroxy-5-methoxyphenylacetic acid
2-Bromo-4-hydroxy-5-methoxyphenylacetic acid
Formula: C₉H₉BrO₄
Pto. de fusión: 174…177 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00079715
Núm. CAS: 181517-98-6