5-Chloro-2-(isopropylamino)aniline
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR4900-1G
OR4900-500MG
APOSOR4900-1GEA
277
EUR
APOSOR4900-1G
APOSOR4900-500MG
5-Chloro-2-(isopropylamino)aniline
5-Chloro-2-(isopropylamino)aniline
Formula:
C₉H₁₃ClN₂ MW: 184,666 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00084956 Núm. CAS: 89659-68-7 |