N-(2-Pyridyl)benzamide
Proveedor: Apollo Scientific
OR49047-1G OR49047-250MG
APOSOR49047-1GEA 509 EUR
APOSOR49047-1G APOSOR49047-250MG
N-(2-Pyridyl)benzamide
N-(2-Pyridyl)benzamide
Formula: C₁₂H₁₀N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00459601
Núm. CAS: 4589-12-2