4-(1H-Pyrazol-4-yl)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Proveedor: Apollo Scientific
OR49052-1G
APOSOR49052-1GEA 567 EUR
APOSOR49052-1G
4-(1H-Pyrazol-4-yl)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
4-(1H-Pyrazol-4-yl)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Formula: C₉H₇N₅
MW: 185,185 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20683197
Núm. CAS: 952518-97-7