(1S,3R)-Cyclopentane-1,3-diol
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: cis-Cyclopentane-1,3-diol
OR49056-1G OR49056-250MG
APOSOR49056-1GEA 922 EUR
APOSOR49056-1G APOSOR49056-250MG
(1S,3R)-Cyclopentane-1,3-diol
(1S,3R)-Cyclopentane-1,3-diol
Formula: C₅H₁₀O₂
MW: 102,132 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13619671
Núm. CAS: 16326-97-9