Ethyl 5-hydroxypyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
OR49062-1G
APOSOR49062-1GEA 342 EUR
APOSOR49062-1G
Ethyl 5-hydroxypyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylate
Ethyl 5-hydroxypyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylate
Formula: C₉H₉N₃O₃
MW: 207,186 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD21607426
Núm. CAS: 1026456-01-8