Ethyl 5-chloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
OR49063-25G OR49063-5G
APOSOR49063-25GEA 58 EUR
APOSOR49063-25G APOSOR49063-5G
Ethyl 5-chloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylate
Ethyl 5-chloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylate
Formula: C₉H₈ClN₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12407819
Núm. CAS: 1224944-77-7