(2R)-4-Iodo-2-methyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine, N-BOC protected 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR49068-1G OR49068-250MG
APOSOR49068-1GEA 92.8 EUR
APOSOR49068-1G APOSOR49068-250MG
(2R)-4-Iodo-2-methyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine, N-BOC protected 95%
(2R)-4-Iodo-2-methyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine, N-BOC protected
Formula: C₁₃H₁₇IN₂O₂
MW: 360.191 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 2366997-18-2