3-(Azetidin-3-yl)propan-1-ol, N-BOC protected 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
tert-Butyl 3-(3-hydroxypropyl)azetidine-1-carboxylate
OR49077-1G
OR49077-250MG
APOSOR49077-1GEA
352
EUR
APOSOR49077-1G
APOSOR49077-250MG
3-(Azetidin-3-yl)propan-1-ol, N-BOC protected 95+%
3-(Azetidin-3-yl)propan-1-ol, N-BOC protected
Formula:
C₁₁H₂₁NO₃ MW: 215,289 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD18206284 Núm. CAS: 158602-43-8 |