4-Methoxycarbonyl-2,3-dihydro-1H-indole hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Methyl indoline-4-carboxylate hydrochloride
OR49079-1G OR49079-5G
APOSOR49079-1GEA 429 EUR
APOSOR49079-1G APOSOR49079-5G
4-Methoxycarbonyl-2,3-dihydro-1H-indole hydrochloride
4-Methoxycarbonyl-2,3-dihydro-1H-indole hydrochloride
Formula: C₁₀H₁₁NO₂·ClH
MW: 213,661 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09026830
Núm. CAS: 1187927-40-7