3-(2,5-Dihydro-3-methylthio-5-oxo-1,2,4-triazin-6-yl)propionic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR4911-1G OR4911-250MG
APOSOR4911-1GEA 328 EUR
APOSOR4911-1G APOSOR4911-250MG
3-(2,5-Dihydro-3-methylthio-5-oxo-1,2,4-triazin-6-yl)propionic acid
3-(2,5-Dihydro-3-methylthio-5-oxo-1,2,4-triazin-6-yl)propionic acid
Formula: C₇H₉N₃O₃S
MW: 215,23 g/mol
Pto. de fusión: 228…231 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00665741
Núm. CAS: 100524-19-4