DL-Ácido tropico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (±)-Ácido tropico
OR4935-500G OR4935-25G
APOSOR4935-500GEA 252 EUR
APOSOR4935-500G APOSOR4935-25G
DL-Ácido tropico 98%
DL-Ácido tropico
Formula: C₉H₁₀O₃
Pto. de fusión: 116…120 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004255
Núm. CAS: 552-63-6
EINECS: 209-020-6