4-(Azidoacetyl)morpholine
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Azido-1-(morpholin-4-yl)ethan-1-one, 2-(Morpholin-4-yl)-2-oxoethyl azide
OR4970-1G
OR4970-5G
OR4970-500MG
OR4970-250MG
APOSOR4970-1GEA
364
EUR
APOSOR4970-1G
APOSOR4970-5G
APOSOR4970-500MG
APOSOR4970-250MG
4-(Azidoacetyl)morpholine
4-(Azidoacetyl)morpholine
Formula:
C₆H₁₀N₄O₂ Pto. Ebullición: 98…100 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01320911 Núm. CAS: 864528-04-1 |