1-Azido-1-deoxy-β-D-glucopyranoside tetraacetate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranosyl azide, β-D-Glucopyranosyl azide tetraacetate
OR4971-5G OR4971-2G
APOSOR4971-5GEA 313 EUR
APOSOR4971-5G APOSOR4971-2G
1-Azido-1-deoxy-β-D-glucopyranoside tetraacetate 98%
1-Azido-1-deoxy-β-D-glucopyranoside tetraacetate
Formula: C₁₄H₁₉N₃O₉
Pto. de fusión: 122…124 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00216966
Núm. CAS: 13992-25-1