(R)-tert-Butyl 3-bromopiperidine-1-carboxylate 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR500001-100MG OR500001-250MG
APOSOR500001-100MGEA 50.9 EUR
APOSOR500001-100MG APOSOR500001-250MG
(R)-tert-Butyl 3-bromopiperidine-1-carboxylate 95+%
(R)-tert-Butyl 3-bromopiperidine-1-carboxylate
Formula: C₁₀H₁₈BrNO₂
MW: 264,159 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD21097794
Núm. CAS: 1354000-03-5