3-(Chloromethyl)benzaldehyde 97%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR500005-100MG OR500005-250MG
APOSOR500005-100MGEA 241 EUR
APOSOR500005-100MG APOSOR500005-250MG
3-(Chloromethyl)benzaldehyde 97%
3-(Chloromethyl)benzaldehyde
Formula: C₈H₇ClO
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD19232727
Núm. CAS: 77072-00-5

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR