2-Bromo-6-formylbenzonitrile 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR500008-100MG
OR500008-250MG
APOSOR500008-100MGEA
58
EUR
APOSOR500008-100MG
APOSOR500008-250MG
2-Bromo-6-formylbenzonitrile 95+%
2-Bromo-6-formylbenzonitrile
Formula:
C₈H₄BrNO MW: 210.027 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD18390711 Núm. CAS: 77532-87-7 |