3-Bromo-4-(hydroxymethyl)phenol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR500011-100MG OR500011-250MG OR500011-1G
APOSOR500011-100MGEA 84.1 EUR
APOSOR500011-100MG APOSOR500011-250MG APOSOR500011-1G
3-Bromo-4-(hydroxymethyl)phenol 97%
3-Bromo-4-(hydroxymethyl)phenol
Formula: C₇H₇BrO₂
MW: 203,033 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18391433
Núm. CAS: 666747-04-2