2-Bromo-1-(5-chloro-2-methoxyphenyl)ethanone 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR500012-100MG OR500012-250MG
APOSOR500012-100MGEA 21.9 EUR
APOSOR500012-100MG APOSOR500012-250MG
2-Bromo-1-(5-chloro-2-methoxyphenyl)ethanone 95+%
2-Bromo-1-(5-chloro-2-methoxyphenyl)ethanone
Formula: C₉H₈BrClO₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01793848
Núm. CAS: 111841-05-5