1-(3-Chloro-2-methoxyphenyl)ethanone 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR500013-1G OR500013-250MG
APOSOR500013-1GEA 128 EUR
APOSOR500013-1G APOSOR500013-250MG
1-(3-Chloro-2-methoxyphenyl)ethanone 95+%
1-(3-Chloro-2-methoxyphenyl)ethanone
Formula: C₉H₉ClO₂
MW: 184,62 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08753704
Núm. CAS: 99585-09-8