4-Bromo-5-chloro-2-methylpyridine 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR500015-100MG OR500015-250MG
APOSOR500015-100MGEA 155 EUR
APOSOR500015-100MG APOSOR500015-250MG
4-Bromo-5-chloro-2-methylpyridine 95+%
4-Bromo-5-chloro-2-methylpyridine
Formula: C₆H₅BrClN
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD17014484
Núm. CAS: 1211529-34-8