3-Bromo-4-chloro-5-methylpyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR500016-1G OR500016-250MG
APOSOR500016-1GEA 451 EUR
APOSOR500016-1G APOSOR500016-250MG
3-Bromo-4-chloro-5-methylpyridine 95%
3-Bromo-4-chloro-5-methylpyridine
Formula: C₆H₅BrClN
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD18415475
Núm. CAS: 1261786-46-2