1-(2-Bromopyridin-4-yl)ethanone 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR500017-1G OR500017-250MG
APOSOR500017-1GEA 157 EUR
APOSOR500017-1G APOSOR500017-250MG
1-(2-Bromopyridin-4-yl)ethanone 95+%
1-(2-Bromopyridin-4-yl)ethanone
Formula: C₇H₆BrNO
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07367876
Núm. CAS: 864674-02-2