5-Cyclopropylpicolinic acid hydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR500019-100MG OR500019-250MG
APOSOR500019-100MGEA 95.7 EUR
APOSOR500019-100MG APOSOR500019-250MG
5-Cyclopropylpicolinic acid hydrochloride 97%
5-Cyclopropylpicolinic acid hydrochloride
Formula: C₉H₉NO₂·ClH
MW: 199.634 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD30730075
Núm. CAS: 2089378-52-7