5-Chloro-2-(methylthio)pyrimidine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR500020-1G
OR500020-250MG
OR500020-5G
APOSOR500020-1GEA
48
EUR
APOSOR500020-1G
APOSOR500020-250MG
APOSOR500020-5G
5-Chloro-2-(methylthio)pyrimidine 97%
5-Chloro-2-(methylthio)pyrimidine
Formula:
C₅H₅ClN₂S MW: 160,625 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00489773 Núm. CAS: 38275-42-2 |