2-Bromo-4-methylthiazole-5-carbaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR500026-1G OR500026-250MG
APOSOR500026-1GEA 180 EUR
APOSOR500026-1G APOSOR500026-250MG
2-Bromo-4-methylthiazole-5-carbaldehyde 95%
2-Bromo-4-methylthiazole-5-carbaldehyde
Formula: C₅H₄BrNOS
MW: 206.06 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD22041605
Núm. CAS: 933720-87-7