2-Chloroquinoline-6-carbaldehyde 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR500027-100MG OR500027-250MG
APOSOR500027-100MGEA 109 EUR
APOSOR500027-100MG APOSOR500027-250MG
2-Chloroquinoline-6-carbaldehyde 97%
2-Chloroquinoline-6-carbaldehyde
Formula: C₁₀H₆ClNO
MW: 191.614 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08236769
Núm. CAS: 791626-59-0