2-Bromo-1-(4-chloro-1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)ethanone 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR500028-1G OR500028-250MG
APOSOR500028-1GEA 328 EUR
APOSOR500028-1G APOSOR500028-250MG
2-Bromo-1-(4-chloro-1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)ethanone 97%
2-Bromo-1-(4-chloro-1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)ethanone
Formula: C₆H₆BrClN₂O
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD30502621
Núm. CAS: 2068151-92-6