4-Bromo-7-chloro-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR500029-250MG
APOSOR500029-250MGEA 198 EUR
APOSOR500029-250MG
4-Bromo-7-chloro-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine 95%
4-Bromo-7-chloro-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
Formula: C₆H₃BrClN₃
MW: 232,465 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD28679044
Núm. CAS: 1446222-51-0